2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6293-1G OR6293-250MG OR6293-5G
APOSOR6293-1GEA 52.6 EUR
APOSOR6293-1G APOSOR6293-250MG APOSOR6293-5G
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05237187
CAS nummer: 769-51-7