2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6296-1G OR6296-5G OR6296-10G
APOSOR6296-1GEA 101 EUR
APOSOR6296-1G APOSOR6296-5G APOSOR6296-10G
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅N₃O₂
Smeltpunt: 335…340 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864791
CAS nummer: 3167-50-8