2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Isoorotic acid, Uracil-5-carboxylic acid
OR6297-10G OR6297-1G OR6297-25G
APOSOR6297-10GEA 139 EUR
APOSOR6297-10G APOSOR6297-1G APOSOR6297-25G
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₄
MW: 156.10 g/mol
Smeltpunt: 283 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006023
CAS nummer: 23945-44-0
EINECS: 245-947-2