6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Carboxy-6-chloropyridazine, 3-Carboxy-6-chloro-1,2-diazine
OR6298-5G OR6298-1G OR6298-500MG OR6298-10G
APOSOR6298-5GEA 65.8 EUR
APOSOR6298-5G APOSOR6298-1G APOSOR6298-500MG APOSOR6298-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Smeltpunt: 145…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00160464
CAS nummer: 5096-73-1