6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6299-1G OR6299-250MG
APOSOR6299-1GEA 337 EUR
APOSOR6299-1G APOSOR6299-250MG
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₁N₃O₃
Smeltpunt: 203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235211
CAS nummer: 914637-36-8