4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR63020-1G OR63020-25G OR63020-5G
APOSOR63020-1GEA 169 EUR
APOSOR63020-1G APOSOR63020-25G APOSOR63020-5G
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₈OS
Kookpunt: 82…85 °C
Dichtheid: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093897
CAS nummer: 5928-48-3