3-Nitrophthalic anhydride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR63021-100G OR63021-250G OR63021-25G
APOSOR63021-100GEA 43.8 EUR
APOSOR63021-100G APOSOR63021-250G APOSOR63021-25G
3-Nitrophthalic anhydride 98%
3-Nitrophthalic anhydride
Formule: C₈H₃NO₅
MW: 193.12 g/mol
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005921
CAS nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6