4-Chloro-3-iodobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR63026-25G OR63026-100G
APOSOR63026-25GEA 0 EUR
APOSOR63026-25G APOSOR63026-100G
4-Chloro-3-iodobenzoic acid 97%
4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079732
CAS nummer: 42860-04-8