Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR6305-100G OR6305-25G OR6305-5G
APOSOR6305-100GEA 577 EUR
APOSOR6305-100G APOSOR6305-25G APOSOR6305-5G
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₃
Smeltpunt: 193…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005848
CAS nummer: 496-41-3