1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
OR6307-1G OR6307-250MG OR6307-10G
APOSOR6307-1GEA 58.4 EUR
APOSOR6307-1G APOSOR6307-250MG APOSOR6307-10G
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Smeltpunt: 326…330 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01823426
CAS nummer: 46006-36-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III