Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Isonipecotic acid hydrochloride
OR6322-100G OR6322-25G OR6322-5G
APOSOR6322-100GEA 805 EUR
APOSOR6322-100G APOSOR6322-25G APOSOR6322-5G
Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044736
CAS nummer: 5984-56-5