4-[(Benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)-piperazine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-((Benzyloxy)carbonyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-2-carboxylic acid, N1-BOC N4-CBZ protected
OR6323-1G OR6323-5G OR6323-250MG OR6323-500MG OR6323-10G OR6323-25G
APOSOR6323-1GEA 132 EUR
APOSOR6323-1G APOSOR6323-5G APOSOR6323-250MG APOSOR6323-500MG APOSOR6323-10G APOSOR6323-25G
4-[(Benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)-piperazine-2-carboxylic acid 97%
4-[(Benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₈H₂₄N₂O₆
MW: 364.4 g/mol
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683055
CAS nummer: 149057-19-2