3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6324-1G OR6324-250MG
APOSOR6324-1GEA 198 EUR
APOSOR6324-1G APOSOR6324-250MG
3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
3-Thiomorpholinecarboxylic acid
Formule: C₅H₉NO₂S
Smeltpunt: 270…278 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02181162
CAS nummer: 20960-92-3