1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6329-1G OR6329-5G OR6329-25G
APOSOR6329-1GEA 43.8 EUR
APOSOR6329-1G APOSOR6329-5G APOSOR6329-25G
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00158023
CAS nummer: 39629-87-3