1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6330-25G OR6330-5G
APOSOR6330-25GEA 275 EUR
APOSOR6330-25G APOSOR6330-5G
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Smeltpunt: 142…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085749
CAS nummer: 5733-86-8