3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole-3-carboxaldehyde
OR6332-1G OR6332-5G OR6332-500MG
APOSOR6332-1GEA 80.4 EUR
APOSOR6332-1G APOSOR6332-5G APOSOR6332-500MG
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00216481
CAS nummer: 3558-17-6