1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6333-1G OR6333-5G
APOSOR6333-1GEA 93.5 EUR
APOSOR6333-1G APOSOR6333-5G
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₉NO₃
Smeltpunt: 152…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014102
CAS nummer: 42346-68-9