5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6334-1G OR6334-250MG
APOSOR6334-1GEA 622 EUR
APOSOR6334-1G APOSOR6334-250MG
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07364770
CAS nummer: 914637-50-6