5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6337-1G OR6337-250MG OR6337-500MG OR6337-2.5G OR6337-5G
APOSOR6337-1GEA 343 EUR
APOSOR6337-1G APOSOR6337-250MG APOSOR6337-500MG APOSOR6337-2.5G APOSOR6337-5G
5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₈N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07364777
CAS nummer: 914637-54-0