4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6345-1G OR6345-25G OR6345-5G
APOSOR6345-1GEA 29.2 EUR
APOSOR6345-1G APOSOR6345-25G APOSOR6345-5G
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₃
Smeltpunt: 67…71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00102035
CAS nummer: 874-61-3
EINECS: 677-204-7