N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6348-25G OR6348-100G
APOSOR6348-25GEA 39.5 EUR
APOSOR6348-25G APOSOR6348-100G
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₄
Smeltpunt: 98…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01860897
CAS nummer: 142253-55-2