Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6351-1G OR6351-250MG
APOSOR6351-1GEA 166 EUR
APOSOR6351-1G APOSOR6351-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Smeltpunt: 238…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419484
CAS nummer: 64951-10-6