Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6353-250MG OR6353-500MG
APOSOR6353-250MGEA 288 EUR
APOSOR6353-250MG APOSOR6353-500MG
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅N₃O₂
Dichtheid: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056316
CAS nummer: 914637-60-8