Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6355-1G OR6355-100MG OR6355-5G
APOSOR6355-1GEA 24.9 EUR
APOSOR6355-1G APOSOR6355-100MG APOSOR6355-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Smeltpunt: 244…247 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07021498
CAS nummer: 139022-25-6