Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6356-1G OR6356-250MG
APOSOR6356-1GEA 123 EUR
APOSOR6356-1G APOSOR6356-250MG
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235229
CAS nummer: 160911-42-2