2,3-Dichloorfenol 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6358-100G OR6358-25G OR6358-500G
APOSOR6358-100GEA 85 EUR
APOSOR6358-100G APOSOR6358-25G APOSOR6358-500G
2,3-Dichloorfenol 98+%
2,3-Dichloorfenol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kookpunt: 206 °C
Smeltpunt: 57…60 °C
Dichtheid: 1.4
Vlampunt: 115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002160
CAS nummer: 576-24-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III