(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6367-1G OR6367-5G
APOSOR6367-1GEA 257 EUR
APOSOR6367-1G APOSOR6367-5G
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid 97%
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid
Formule: C₅H₁₀O₃
Kookpunt: 124…125 °C/13mmHg
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066442
CAS nummer: 17407-56-6