2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6371-1G OR6371-250MG
APOSOR6371-1GEA 264 EUR
APOSOR6371-1G APOSOR6371-250MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride 95%
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride
Formule: C₇H₇ClOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08056318
CAS nummer: 57248-13-2
UN: 3265
ADR: 8,III