4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6372-1G OR6372-250MG OR6372-500MG
APOSOR6372-1GEA 500 EUR
APOSOR6372-1G APOSOR6372-250MG APOSOR6372-500MG
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Formule: C₆H₅ClO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056319
CAS nummer: 224649-28-9