4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6374-1G OR6374-100MG
APOSOR6374-1GEA 199 EUR
APOSOR6374-1G APOSOR6374-100MG
4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
4-Thiazolecarbonyl chloride
Formule: C₄H₂ClNOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 3745-79-7
UN: 3261
ADR: 8,II