4-Bromobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Bromobenzonitrile
OR6375-100G OR6375-1KG OR6375-500G OR6375-25G
APOSOR6375-100GEA 95 EUR
APOSOR6375-100G APOSOR6375-1KG APOSOR6375-500G APOSOR6375-25G
4-Bromobenzonitrile 97%
4-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
Kookpunt: 235…237 °C
Smeltpunt: 110…115 °C
Dichtheid: 1,562 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001811
CAS nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III