5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6378-1G OR6378-250MG OR6378-500MG
APOSOR6378-1GEA 523 EUR
APOSOR6378-1G APOSOR6378-250MG APOSOR6378-500MG
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₅H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056322
CAS nummer: 914637-76-6
UN: 3261
ADR: 8,III