2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6384-1G OR6384-250MG OR6384-500MG OR6384-2.5G
APOSOR6384-1GEA 443 EUR
APOSOR6384-1G APOSOR6384-250MG APOSOR6384-500MG APOSOR6384-2.5G
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Formule: C₆H₃ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235241
CAS nummer: 23090-18-8