3-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6387-100G OR6387-250G OR6387-25G
APOSOR6387-100GEA 30.8 EUR
APOSOR6387-100G APOSOR6387-250G APOSOR6387-25G
3-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Chlorophenylhydrazinium chloride
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
Smeltpunt: 242 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02656655
CAS nummer: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III