Ethyl phenylglyoxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6395-100G OR6395-50G
APOSOR6395-100GEA 222 EUR
APOSOR6395-100G APOSOR6395-50G
Ethyl phenylglyoxylate 98%
Ethyl phenylglyoxylate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Kookpunt: 138…139 °C
Dichtheid: 1,122 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009120
CAS nummer: 1603-79-8