Methyl-6-methylnicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 6-methylnicotinate
OR6396-100G OR6396-25G
APOSOR6396-100GEA 87.6 EUR
APOSOR6396-100G APOSOR6396-25G
Methyl-6-methylnicotinate 95%
Methyl-6-methylnicotinate
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Kookpunt: 152…154 °C/40mmHg
Smeltpunt: <30 °C
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006340
CAS nummer: 5470-70-2