Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-pyrazinecarboxylate, Methyl pyrazine-2-carboxylate
OR6399-100G OR6399-25G
APOSOR6399-100GEA 111 EUR
APOSOR6399-100G APOSOR6399-25G
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Formule: C₆H₆N₂O₂
Smeltpunt: 57…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014611
CAS nummer: 6164-79-0