tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(2-Methoxy-2-oxoethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR6400-1G OR6400-500MG OR6400-250MG
APOSOR6400-1GEA 462 EUR
APOSOR6400-1G APOSOR6400-500MG APOSOR6400-250MG
tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861213
CAS nummer: 183742-33-8