3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6404-1G OR6404-500MG OR6404-250MG
APOSOR6404-1GEA 395 EUR
APOSOR6404-1G APOSOR6404-500MG APOSOR6404-250MG
3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene 95%
3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
Formule: C₁₀H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056330
CAS nummer: 885468-36-0