2-Bromo-3-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-3-pyridinol
OR6410-100G OR6410-25G OR6410-5G OR6410-10G
APOSOR6410-100GEA 54.1 EUR
APOSOR6410-100G APOSOR6410-25G APOSOR6410-5G APOSOR6410-10G
2-Bromo-3-hydroxypyridine 98%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄BrNO
Smeltpunt: 182…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006220
CAS nummer: 6602-32-0