4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
OR6414-100G OR6414-25G OR6414-5G
APOSOR6414-100GEA 191 EUR
APOSOR6414-100G APOSOR6414-25G APOSOR6414-5G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂S
Kookpunt: 139…140 °C/36mmHg
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00006083
CAS nummer: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
UN: 1760
ADR: 8,II