3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6420-1G OR6420-250MG
APOSOR6420-1GEA 471 EUR
APOSOR6420-1G APOSOR6420-250MG
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Formule: C₆H₇BrN₂
Smeltpunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235255
CAS nummer: 914637-88-0