4-Amino-2-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Amino-2-picoline, 2-Methyl-4-pyridylamine, 2-Methylpyridin-4-amine
OR6421-5G
OR6421-25G
OR6421-100G
APOSOR6421-5GEA
24.9
EUR
APOSOR6421-5G
APOSOR6421-25G
APOSOR6421-100G
4-Amino-2-methylpyridine 97%
4-Amino-2-methylpyridine
Formule:
C₆H₈N₂ Smeltpunt: 93…97 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00186509 CAS nummer: 18437-58-6 |