Propargyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6425-25G OR6425-100G
APOSOR6425-25GEA 110 EUR
APOSOR6425-25G APOSOR6425-100G
Propargyl chloride 97%
Propargyl chloride
Formule: C₃H₃Cl
Kookpunt: 58 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 19 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000980
CAS nummer: 624-65-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II