4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6431-1G OR6431-5G
APOSOR6431-1GEA 172 EUR
APOSOR6431-1G APOSOR6431-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O₂
Kookpunt: 105…110 °C/0,08mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056334
CAS nummer: 38580-68-6