4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6434-10G OR6434-1G OR6434-5G
APOSOR6434-10GEA 193 EUR
APOSOR6434-10G APOSOR6434-1G APOSOR6434-5G
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178.15 g/mol
Kookpunt: 113…118 °C/3mmHg
Smeltpunt: 48…54 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014698
CAS nummer: 13471-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III