Ethyl 2-(Bromomethyl)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl 2-(bromomethyl)benzoate
OR6441-1G OR6441-5G OR6441-100MG OR6441-250MG
APOSOR6441-1GEA 104 EUR
APOSOR6441-1G APOSOR6441-5G APOSOR6441-100MG APOSOR6441-250MG
Ethyl 2-(Bromomethyl)benzoate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243.11 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235262
CAS nummer: 7115-91-5
UN: 3265
ADR: 8 III