α-Bromo-m-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6442-100G OR6442-25G OR6442-5G
APOSOR6442-100GEA 263 EUR
APOSOR6442-100G APOSOR6442-25G APOSOR6442-5G
α-Bromo-m-xylene 98%
α-Bromo-m-xylene
Formule: C₈H₉Br
Kookpunt: 184…185 °C/340mmHg
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000177
CAS nummer: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II