4-Dibenzofuranboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
OR6444-1G OR6444-5G OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA 48.3 EUR
APOSOR6444-1G APOSOR6444-5G APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₃
Smeltpunt: 286…291 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00092336
CAS nummer: 100124-06-9