3-Bromo-4-chlorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6447-100G OR6447-25G OR6447-5G
APOSOR6447-100GEA 191 EUR
APOSOR6447-100G APOSOR6447-25G APOSOR6447-5G
3-Bromo-4-chlorotoluene
3-Bromo-4-chlorotoluene
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Kookpunt: 112 °C/22mmHg
Dichtheid: 1.55 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079710
CAS nummer: 57310-39-1